Tlačiť
Chlorid antimoničný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Antimony pentachloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07837.0025 8.07837.0100
8.07837.0025EA 109.91 EUR
8.07837.0025 8.07837.0100
Chlorid antimoničný for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid antimoničný
Vzorec: Cl₅Sb
Teplota varu: 140 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 3 °C
Hustota: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011213
Číslo CAS: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
OSN: 1730
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00701
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 3 - 4 °C
Molar Mass 299.01 g/mol
Boiling Point 140 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)