Tlačiť
Chlorid antimonitý ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Antimony trichloride
10774-100G 10774-500G
10774-100GEA 57.28 EUR
10774-100G 10774-500G
Chlorid antimonitý ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Chlorid antimonitý
Vzorec: SbCl₃
Mw: 228.12
Teplota varu: 283 °C (1.013 hPa)
Teplota tavenia: 73.4 °C
Hustota: 3.140 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011212
Číslo CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
OSN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 13,00713
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 99.0 - 101.0 %
Insoluble in Chloroform Max. 0.05 %
Arsenic (As) Max. 200 ppm
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 5 ppm
Cobalt (Co) Max. 5 ppm
Chromium (Cr) Max. 5 ppm
Copper (Cu) Max. 5 ppm
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 50 ppm
Magnesium (Mg) Max. 5 ppm
Manganese (Mn) Max. 5 ppm
Sodium (Na) Max. 50 ppm
Nickel (Ni) Max. 5 ppm
Lead (Pb) Max. 20 ppm
Zinc (Zn) Max. 5 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %
Vapor Pressure 1 mmHg ( 49 °C)