Tlačiť
Chlorid antimonitý analytical reagent, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07838.0250 1.07838.1000
1.07838.0250EA 211.79 EUR
1.07838.0250 1.07838.1000
Chlorid antimonitý analytical reagent, Supelco®
Vzorec: SbCl₃
Teplota varu: 223,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 73 °C
Hustota: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011212
Číslo CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
OSN: 1733
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00713
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic