Tlačiť
Chlorid antimonitý 99,9 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Antimony trichloride
41537.14 41537.22
41537.14EA 86.92 EUR
41537.14 41537.22
Chlorid antimonitý 99,9 Metals basis
Chlorid antimonitý
Purity: 99.9% CAS No.: 10025-91-9 Molecular Formula: Cl3Sb Formula Weight: 228.11 Physical Form: Crystalline Density: 3.14 Appearance: White Odour: Pungent Melting Point: 73.4° Boiling Point: 223.5° Merck Reference: 14,707 UN No.: 1733 MDL No.: MFCD00011212
Vzorec: SbCl₃
Mw: 228.12
Teplota varu: 223.5 °C
Teplota tavenia: 73.4 °C
Hustota: 3.14
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011212
Číslo CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
OSN: 1733
ADR: 8 II
Merck Index: 14,707