Chlorid antimonitý 99,9 Metals basis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Antimony trichloride
41537.14
41537.22
41537.14EA
86.92
EUR
41537.14
41537.22
Chlorid antimonitý 99,9 Metals basis
Chlorid antimonitý
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-91-9
Molecular Formula: Cl3Sb
Formula Weight: 228.11
Physical Form: Crystalline
Density: 3.14
Appearance: White
Odour: Pungent
Melting Point: 73.4°
Boiling Point: 223.5°
Merck Reference: 14,707
UN No.: 1733
MDL No.: MFCD00011212
Vzorec:
SbCl₃ Mw: 228.12 Teplota varu: 223.5 °C Teplota tavenia: 73.4 °C Hustota: 3.14 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011212 Číslo CAS: 10025-91-9 EINECS: 233-047-2 OSN: 1733 ADR: 8 II Merck Index: 14,707 |