Phosphorus(V) bromide 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 95%
CAS No.: 7789-69-7
Molecular Formula: PBr5
Formula Weight: 430.50
Odour: Acrid
Melting Point: ca 105° dec.
Boiling Point: 105-107° dec.
Beilstein Reference: 3903332
Merck Reference: 14,7350
UN No.: 2691
MDL No.: MFCD00011437
Vzorec:
PBr₅ Teplota varu: 105…107 °C (rozkl.) Teplota tavenia: ∼ 105 °C (rozkl.) Hustota: 3,61 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011437 Číslo CAS: 7789-69-7 EINECS: 232-186-6 OSN: 2691 ADR: 8,II Merck Index: 14,7350 |