Tlačiť
Bromid fosforitý ≥99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
40191.14 40191.22
40191.14EA 86.64 EUR
40191.14 40191.22
Bromid fosforitý ≥99% (metals basis)
Bromid fosforitý
Purity: 99% CAS No.: 7789-60-8 Molecular Formula: PBr3 Formula Weight: 270.70 Physical Form: Liquid Density: 2.852 Refractive Index: 1.697 Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Pungent Melting Point: -40° Boiling Point: 172.9° Solubility: Soluble in acetone and carbon disulfide. Decomposes in water and alcohol Beilstein Reference: 3903060 Merck Reference: 14,7357 UN No.: 1808 MDL No.: MFCD00011436
Vzorec: PBr₃
Teplota varu: 172,9 °C
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 2,852
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011436
Číslo CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
OSN: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7357