Tlačiť
Bromid fosforitý 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
169470050 169475000 169471000
ACRO169470050EA 55.35 EUR
ACRO169470050 ACRO169475000 ACRO169471000
Bromid fosforitý 99%
Bromid fosforitý
Vzorec: PBr₃
Teplota varu: 175 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 2,88 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011436
Číslo CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
OSN: 1808
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07514
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow to light brown Liquid
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Br)
Melting point 110 to 116 °C
HPLC ≥97.5 %