Tlačiť
Lead(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
88285.14 88285.22
88285.14EA 242.28 EUR
88285.14 88285.22
Lead(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Lead(II) telluride
Purity: 99.999% CAS No.: 1314-91-6 Molecular Formula: PbTe Formula Weight: 334.79 Physical Form: 15mm & Down Pieces Density: 8.164 Melting Point: 917° Merck Reference: 14,5422 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00016274
Vzorec: PbTe
Mw: 334.8
Teplota tavenia: 917 °C
Hustota: 8.164
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016274
Číslo CAS: 1314-91-6
EINECS: 215-247-1
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,5422