Tlačiť
Lead(II) telluride ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
36317.09 36317.18
36317.09EA 151.41 EUR
36317.09 36317.18
Lead(II) telluride ≥99.99% (metals basis)
Lead(II) telluride
Purity: 99.99% CAS No.: 1314-91-6 Molecular Formula: PbTe Formula Weight: 334.79 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 8.164 Melting Point: 917° Merck Reference: 14,5422 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00016274
In semiconductor research, photoconductor cells
Vzorec: PbTe
Mw: 334.8
Teplota tavenia: 917 °C
Hustota: 8.164
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016274
Číslo CAS: 1314-91-6
EINECS: 215-247-1
OSN: 3284
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,5422