Silikagel 99.9%, powder 1,5 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
L16987.14
L16987.22
L16987.14EA
105.5
EUR
L16987.14
L16987.22
Silikagel 99.9%, powder 1,5 µm
Silicon dioxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Vzorec:
SiO₂ Teplota varu: 2230 °C Teplota tavenia: 1710 °C Hustota: 2,0 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011232 Číslo CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Merck Index: 14,8493 |