Tlačiť
Silikagel 99.9%, powder 1,5 µm
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
L16987.14 L16987.22
L16987.14EA 105.5 EUR
L16987.14 L16987.22
Silikagel 99.9%, powder 1,5 µm
Silicon dioxide
Purity: 99.9% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2230 °C
Teplota tavenia: 1710 °C
Hustota: 2,0
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493