Tlačiť
Silikagel ≥99.99% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
36346.14 36346.22
36346.14EA 136.38 EUR
36346.14 36346.22
Silikagel ≥99.99% (metals basis)
Silicon dioxide
Purity: 99.99% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: 3-12mm Fused Lump Density: 2.2-2.6 Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2230 °C
Teplota tavenia: 1710 °C
Hustota: 2,2…2.6
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Merck Index: 14,8493