Tlačiť
Silikagel ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
10856.14 10856.22
10856.14EA 329.32 EUR
10856.14 10856.22
Silikagel ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Silicon dioxide
Purity: 99.999% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2230 °C
Teplota tavenia: 1710 °C
Hustota: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 7631-86-9
EINECS: 238-878-4
Merck Index: 14,8493