Tlačiť
Silikagel, Pore size: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, high_purity, Supelco®
Dodávateľ: Merck
MQ200
60752-1KG 60752-5KG
60752-1KGEA 273.98 EUR
60752-1KG 60752-5KG
Silikagel, Pore size: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, high_purity, Supelco®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Mw: 60.08
Teplota varu: 2230
Teplota tavenia: 1710
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ba1ac80884e4d7953718a87791ef333ea3ca41&vid=87251b01e5a24bd33f318335da3250c5ee6ba475&prid=web&clid=SAPDAM