Tlačiť
Silikagel, Pore size: 60 Å 35-60 mesh, high_purity, Supelco®
Dodávateľ: Merck
MQ100
60742-1KG 60742-25KG
60742-1KGEA 175.45 EUR
60742-1KG 60742-25KG
Silikagel, Pore size: 60 Å 35-60 mesh, high_purity, Supelco®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Mw: 60.08
Teplota varu: 2230
Teplota tavenia: 1710
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8ab4cc0b12527585b6641fb374f4805b5c48959&vid=3f8d94354f149f3abd134327fe45819930dc3924&prid=web&clid=SAPDAM