Tlačiť
Silikagel, Pore size: 60 Å 70-230 mesh, high purity for column chromatography, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60741-1KG 60741-25KG 60741-5KG
60741-1KGEA 174.89 EUR
60741-1KG 60741-25KG 60741-5KG
Silikagel, Pore size: 60 Å 70-230 mesh, high purity for column chromatography, Supelco®
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=269b27dcefc3b5c7fb165351f35e8d8c78e597a9&vid=b12160b7bd956d4812c0c9d911a65dbdcfeefa50&prid=web&clid=SAPDAM