Tlačiť
Silikagel, Pore size: 60 Å 40-60 µm, Ultrapure for column chromatography
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
360050010 360050050 360050300
360050010.EA 219.51 EUR
360050010. 360050050. 360050300.
Silikagel, Pore size: 60 Å 40-60 µm, Ultrapure for column chromatography
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Mw: 60.08
Teplota varu: 2230
Teplota tavenia: 1710
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 7631-86-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific surface area 460 to 510 m²/g
Pore volume 0.75 to 0.80 ml/g
pH 6.5 to 7.0 (10 % suspension in water)
Volatile matter ≤6.0 % (160°C)