Tlačiť
Silikagel, Pore size: 60 Å 0.060-0.200 mm for chromatography
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
240370010 240370050 240370300
240370010.EA 143.8 EUR
240370010. 240370050. 240370300.
Silikagel, Pore size: 60 Å 0.060-0.200 mm for chromatography
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Mw: 60.08
Teplota varu: 2230
Teplota tavenia: 1710
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 7631-86-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.46 to 0.55 kg/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)