Silikagel, Pore size: 60 Å 0.035-0.070 mm for chromatography
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
240360010
240360050
240360300
ACRO240360010EA
146.81
EUR
ACRO240360010
ACRO240360050
ACRO240360300
Silikagel, Pore size: 60 Å 0.035-0.070 mm for chromatography
Silikagel
Vzorec:
SiO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011232 Číslo CAS: 7631-86-9 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Powder |
Particle size | ≤10 % (Oversize) |
Specific gravity | 0.46 to 0.55 kg/l (Typical) |
pH | 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water) Typical |
Residual water | ≤6 % (160°C, 15 min) |