Tlačiť
Silikagel, Pore size: 40 Å 40-63 µm, Ultrapure for column chromatography
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
360031000 360035000
ACRO360031000EA 72.5 EUR
ACRO360031000 ACRO360035000
Silikagel, Pore size: 40 Å 40-63 µm, Ultrapure for column chromatography
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Mw: 60.08
Teplota varu: 2230
Teplota tavenia: 1710
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 7631-86-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Particle size 40 to 63 µm
Specific surface area ≥450 m²/g (BET)
Pore volume 0.55 to 0.75 ml/g
pH 5.0 to 8.0 (5 % w/w suspension)
Volatile matter ≤4.0 % (160°C)