Tlačiť
Silikagel, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm for chromatography
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
241670010 241672500
ACRO241670010EA 142.4 EUR
ACRO241670010 ACRO241672500
Silikagel, Pore size: 40 Å 0.200-0.500 mm for chromatography
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1710 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.54 to 0.6 kg/l
pH 5.5 to 7 (10 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160 °C)