Tlačiť
Silikagel, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm for chromatography
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
241660010 241660050
ACRO241660010EA 142 EUR
ACRO241660010 ACRO241660050
Silikagel, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm for chromatography
Silikagel
Vzorec: SiO₂
Teplota varu: 2230 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1710 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011232
Číslo CAS: 7631-86-9
REACH: 01-2119379499-16
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific surface area ≥500 m²/g
pH 5.5 to 8.0 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)