Tlačiť
Chlorid ciničitý, anhydrous 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Stannic chloride, Tin tetrachloride
197510010 197510100 197511000 197510025
ACRO197510010EA 405.37 EUR
ACRO197510010 ACRO197510100 ACRO197511000 ACRO197510025
Chlorid ciničitý, anhydrous 99%
Chlorid ciničitý
Vzorec: Cl₄Sn
Mw: 260.52
Teplota varu: 114 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –33 °C
Hustota: 2.22 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011242
Číslo CAS: 7646-78-8
EINECS: 231-588-9
OSN: 1827
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08929
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Argentometric 98.5 to 101.5 %
Free chlorine ≤10 ppm
Arsenic (As) ≤40 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm