Tlačiť
Chlorid cínatý, anhydrous 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A16202.22 A16202.0E A16202.36
A16202.22EA 53.75 EUR
A16202.22 A16202.0E A16202.36
Chlorid cínatý, anhydrous 98%
Chlorid cínatý
Purity: 98% CAS No.: 7772-99-8 Molecular Formula: SnCl2 Formula Weight: 189.62 Melting Point: 247° Boiling Point: 652° Merck Reference: 14,8783 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011241
Vzorec: SnCl₂
Teplota varu: 652 °C
Teplota tavenia: 247 °C
Hustota: 3,95
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011241
Číslo CAS: 7772-99-8
EINECS: 231-868-0
OSN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8783