Chlorid cínatý, ultra dry ≥99.9985% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Stannous chloride, Tin dichloride
Ampuled under argon
35723.03
35723.06
35723.22
35723.14
35723.03EA
113.36
EUR
35723.03
35723.06
35723.22
35723.14
Chlorid cínatý, ultra dry ≥99.9985% (metals basis)
Chlorid cínatý
Purity: 99.9985%
CAS No.: 7772-99-8
Molecular Formula: SnCl2
Formula Weight: 189.62
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.95
Melting Point: 247°
Boiling Point: 652°
Merck Reference: 14,8783
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011241
Vzorec:
SnCl₂ Mw: 189.62 Teplota varu: 652 °C Teplota tavenia: 247 °C Hustota: 3.95 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011241 Číslo CAS: 7772-99-8 EINECS: 231-868-0 OSN: 3260 ADR: 8 III Merck Index: 14,8783 |