Chlorid germaničitý ≥99.9999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Germanium tetrachloride, Tetrachlorogermane
10509.06
10509.14
10509.22
10509.06EA
106.3
EUR
10509.06
10509.14
10509.22
Chlorid germaničitý ≥99.9999% (metals basis)
Chlorid germaničitý
Purity: 99.9999%
CAS No.: 10038-98-9
Molecular Formula: Cl4Ge
Formula Weight: 214.40
Physical Form: Liquid
Density: 1.874
Appearance: Colourless
Odour: Acidic
Melting Point: -49.5°
Boiling Point: 83.1°
Merck Reference: 14,4410
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011029
Vzorec:
Cl₄Ge Teplota varu: 83,1 °C Teplota tavenia: –49,5 °C Hustota: 1,874 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011029 Číslo CAS: 10038-98-9 EINECS: 233-116-7 OSN: 3264 ADR: 8,II Merck Index: 14,4410 |