Tlačiť
Chlorid germaničitý 99.99% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Germanium tetrachloride, Tetrachlorogermane
197150250 197151000 197150050
ACRO197150250EA 336.54 EUR
ACRO197150250 ACRO197151000 ACRO197150050
Chlorid germaničitý 99.99% (trace metals basis)
Chlorid germaničitý
Vzorec: Cl₄Ge
Teplota varu: 82 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –49,5 °C
Hustota: 1,84 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011029
Číslo CAS: 10038-98-9
EINECS: 233-116-7
OSN: 2922
ADR: 8,I
Merck Index: 12,04418
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Total trace metal impurities ≤0.01 %