Tlačiť
Chlorid olovnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Lead dichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07383.0100 8.07383.0500
8.07383.0100EA 40.46 EUR
8.07383.0100 8.07383.0500
Chlorid olovnatý for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorid olovnatý
Vzorec: Cl₂Pb
Mw: 278.11
Teplota varu: 950
Teplota tavenia: 496
Hustota: 5.85 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011157
Číslo CAS: 7758-95-4
EINECS: 231-845-5
OSN: 2291
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05422
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Hill Formula Cl₂Pb
Chemical formula PbCl₂
Molar Mass 278.1 g/mol
Boiling point 950 °C (1013 hPa)
Density 5.85 g/cm³ (20 °C)
Melting Point 500 °C
Solubility 10 g/l (20 °C)
LD 50 oral LD50 Rat 1947 mg/kg
Storage class 6.1 D Non combustible, acute toxicity cat. 3 / toxic or substances with chronic effects
WGK WGK 3 highly water endangering
R Phrase R 61-20/22-33-50/53-62
S Phrase S 53-45-60-61