Chlorid olovnatý ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-95-4
Molecular Formula: Cl2Pb
Formula Weight: 278.10
Physical Form: Crystalline
Density: 5.85
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 501°
Boiling Point: 951°
Merck Reference: 14,5404
UN No.: 2291
MDL No.: MFCD00011157
Vzorec:
Cl₂Pb Teplota varu: 951 °C Teplota tavenia: 501 °C Hustota: 5,85 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011157 Číslo CAS: 7758-95-4 EINECS: 231-845-5 OSN: 2291 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5404 |