Gallium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
41881.03
41881.06
41881.03EA
232.33
EUR
41881.03
41881.06
Gallium(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Gallium(II) telluride
Purity: 99.999%
CAS No.: 12024-14-5
Molecular Formula: GaTe
Formula Weight: 197.32
Physical Form: 6mm & down
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00135536
Vzorec:
GaTe Mw: 197.32 Teplota varu: 103…104 °C (0.08 mmHg) Teplota tavenia: 824 Hustota: 5.44 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00135536 Číslo CAS: 12024-14-5 EINECS: 234-690-1 |