Tlačiť
Kyselina boritá 99, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonymá: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
20182.297EA 65.69 EUR
20182.297 20182.366
Kyselina boritá 99, GPR RECTAPUR®
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
Mw: 61.83
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: 160
Hustota: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011337
Číslo CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Non-volatile with methanol/HCl Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm