Tlačiť
Kyselina boritá, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
0055.0500EA 57.76 EUR
0055.0500 0055.1000
Kyselina boritá, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
Teplota varu: 185 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 160 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011337
Číslo CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Exceeds ACS Specifications
Assay min. 99.5 %
Arsenic (As) max. 1 ppm
Calcium (Ca) max. 0.005 %
Chloride (Cl) max. 0.001 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.001 %
Insoluble in Methanol max. 0.005 %
Nonvolatile with Methanol max. 0.05 %
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.005 %