Tlačiť
Kyselina boritá ≥99.5% ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
0588-1KGEA 174.49 EUR
0588-1KG 0588-500G
Kyselina boritá ≥99.5% ACS
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
Teplota varu: 185 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 160 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011337
Číslo CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.001%
Heavy metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles (methanol) ≤0.005%
Iron ≤0.001%
Nonvolatiles (methanol) ≤0.05%
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99.5%
Sulphate ≤0.01%