Tlačiť
Kyselina boritá 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
A10896.0C A10896.0E A10896.36
A10896.0CEA 404.17 EUR
A10896.0C A10896.0E A10896.36
Kyselina boritá 99
Kyselina boritá
Purity: 99+% CAS No.: 10043-35-3 Molecular Formula: BH3O3 Formula Weight: 61.83 Flash Point: None Odour: Odourless pH: 3.8-4.8 Melting Point: ca 185° dec. Beilstein Reference: 1697939 Merck Reference: 14,1336 MDL No.: MFCD00011337
Vzorec: B(OH)₃
Mw: 61.83
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: ∼ 185 °C (rozkl.)
Hustota: 1.435
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011337
Číslo CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 14,1336
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM