Kyselina boritá ≥99.8%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.8%
CAS No.: 10043-35-3
Molecular Formula: BH3O3
Formula Weight: 61.83
Flash Point: None
Physical Form: Granular
Density: 1.435
Appearance: White
Odour: Odourless
pH: 3.8-4.8
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 1697939
Merck Reference: 14,1336
MDL No.: MFCD00011337
Vzorec:
B(OH)₃ Teplota varu: 185 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: ∼ 185 °C (rozkl.) Hustota: 1,435 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011337 Číslo CAS: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 14,1336 |