Tlačiť
Kyselina boritá 99.5% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
327130010 327132500
ACRO327130010EA 112.96 EUR
ACRO327130010 ACRO327132500
Kyselina boritá 99.5% for molecular biology DNase-, RNase-, protease-free
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
Mw: 61.83
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: 169 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011337
Číslo CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Assay ≥99.4 %
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Arsenic (As) ≤1 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤50 ppm