Tlačiť
Kyselina boritá 99.99% Trace metals basis, extra_pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
315181000 315180025 315185000
ACRO315181000EA 110.15 EUR
ACRO315181000 ACRO315180025 ACRO315185000
Kyselina boritá 99.99% Trace metals basis, extra_pure
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
Mw: 61.83
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: 169 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011337
Číslo CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤100 ppm
Titration with NaOH ≥98.5 %