Tlačiť
Kyselina boritá 99.5% analysis_for
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
217085000 217080025 217080100
ACRO217085000EA 62.09 EUR
ACRO217085000 ACRO217080025 ACRO217080100
Kyselina boritá 99.5% analysis_for
Kyselina boritá
Vzorec: B(OH)₃
Mw: 61.83
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: 169 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011337
Číslo CAS: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 3.6 to 4.0 (4 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Cadmium (Cd) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤20 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in methanol)
Non-volatiles w. MeOH/HCl ≤0.05 %