Oxid boritý ≥99.999% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1303-86-2
Molecular Formula: B2O3
Formula Weight: 69.62
Physical Form: Powder
Density: 2.46
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: ca 450°
Boiling Point: 1860°
Merck Reference: 14,1337
MDL No.: MFCD00011315
Vzorec:
B₂O₃ Teplota varu: 1860 °C Teplota tavenia: ∼450 °C Hustota: 2,46 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011315 Číslo CAS: 1303-86-2 EINECS: 215-125-8 REACH: 01-2119486655-24 Merck Index: 14,1337 |