Tlačiť
Oxid boritý 98% -40 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
206300010 206300050 206300250
ACRO206300010EA 119.94 EUR
ACRO206300010 ACRO206300050 ACRO206300250
Oxid boritý 98% -40 mesh
Oxid boritý
Vzorec: B₂O₃
Teplota varu: 1860 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 450 °C
Hustota: 2,46 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011315
Číslo CAS: 1303-86-2
EINECS: 215-125-8
REACH: 01-2119486655-24
Merck Index: 13,01327
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.2 %
Titration with NaOH ≥97.5 %
Impurity ≤0.01 % (Total halides impurities)