Tlačiť
Triethanolamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T9534-100G T9534-1KG T9534-250G T9534-500G
SIALT9534-100GEA 246.29 EUR
SIALT9534-100G SIALT9534-1KG SIALT9534-250G SIALT9534-500G
Triethanolamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Triethanolamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₆ClNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012596
Číslo CAS: 637-39-8
EINECS: 211-284-2