Tlačiť
Triethanolamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
T1502-100G T1502-1KG T1502-250G T1502-500G
SIALT1502-100GEA 93.06 EUR
SIALT1502-100G SIALT1502-1KG SIALT1502-250G SIALT1502-500G
Triethanolamine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Triethanolamine hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₆ClNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012596
Číslo CAS: 637-39-8
EINECS: 211-284-2