Tlačiť
Phenylphosphonic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Phenylphosphonic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
P29006-100G P29006-500G P29006-5G
SIALP29006-100GEA 97.07 EUR
SIALP29006-100G SIALP29006-500G SIALP29006-5G
Phenylphosphonic acid, Sigma-Aldrich®
Phenylphosphonic acid
Vzorec: C₆H₇O₃P
Číslo MDL: MFCD00002136
Číslo CAS: 1571-33-1
EINECS: 216-388-1
OSN: 3261
ADR: 8,III