Tlačiť
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
M-Clarity™ quality level = MQ200
M70800-100G M70800-500G M70800-5G
SIALM70800-100GEA 32.93 EUR
SIALM70800-100G SIALM70800-500G SIALM70800-5G
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O
Mw: 174.2
Číslo MDL: MFCD00003138
Číslo CAS: 89-25-8
EINECS: 201-891-0