Tlačiť
Cysteaminium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
M6500-25G M6500-100G
SIALM6500-25GEA 107.5 EUR
SIALM6500-25G SIALM6500-100G
Cysteaminium chloride, Sigma-Aldrich®
Cysteaminium chloride
Vzorec: C₂H₇NS·HCl
Číslo MDL: MFCD00012904
Číslo CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1