Tlačiť
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1H-Benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
M-Clarity™ quality level = MQ100
I12808-100G I12808-500G
SIALI12808-100GEA 46.13 EUR
SIALI12808-100G SIALI12808-500G
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion, Sigma-Aldrich®
4H-3,1-Benzoxazin-2(1H),4-dion
Vzorec: C₈H₅NO₃
Mw: 163.13
Číslo MDL: MFCD00006700
Číslo CAS: 118-48-9
EINECS: 204-255-0