Tlačiť
Glyoxylic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
G10601-25G G10601-100G G10601-10G
SIALG10601-25GEA 58.16 EUR
SIALG10601-25G SIALG10601-100G SIALG10601-10G
Glyoxylic acid monohydrate, Sigma-Aldrich®
Glyoxylic acid monohydrate
Vzorec: C₂H₂O₃·1H₂O
Číslo MDL: MFCD00149497
Číslo CAS: 563-96-2
EINECS: 206-058-5
OSN: 3261
ADR: 8,III