Tlačiť
Furfurylamine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(Aminomethyl)furan
M-Clarity™ quality level = MQ100
F20009-100G F20009-5G
SIALF20009-100GEA 48.47 EUR
SIALF20009-100G SIALF20009-5G
Furfurylamine, Sigma-Aldrich®
Furfurylamine
Vzorec: C₅H₇NO
Mw: 97.12
Číslo MDL: MFCD00003258
Číslo CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
OSN: 2526
ADR: 3 III