Tlačiť
Ethoxymethylenemalononitrile, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
E6200-100G E6200-25G
SIALE6200-100GEA 215.4 EUR
SIALE6200-100G SIALE6200-25G
Ethoxymethylenemalononitrile, Sigma-Aldrich®
Ethoxymethylenemalononitrile
Vzorec: C₆H₆N₂O
Číslo MDL: MFCD00001854
Číslo CAS: 123-06-8
EINECS: 204-597-0
OSN: 3439
ADR: 6.1,III