Tlačiť
O,O-Diethyl phosphorodithioate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: O,O-Diethyl dithiophosphate
M-Clarity™ quality level = MQ100
D93600-100G D93600-500G
SIALD93600-100GEA 282.39 EUR
SIALD93600-100G SIALD93600-500G
O,O-Diethyl phosphorodithioate, Sigma-Aldrich®
O,O-Diethyl phosphorodithioate
Vzorec: C₄H₁₁O₂PS₂
Číslo CAS: 298-06-6
EINECS: 206-055-9
OSN: 3265
ADR: 8,II