Tlačiť
Diethyl acetamidomalonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Diethyl 2-acetamidomalonate
M-Clarity™ quality level = MQ100
D84601-100G D84601-25G D84601-500G
SIALD84601-100GEA 50.07 EUR
SIALD84601-100G SIALD84601-25G SIALD84601-500G
Diethyl acetamidomalonate, Sigma-Aldrich®
Diethyl acetamidomalonate
Vzorec: C₉H₁₅NO₅
Mw: 217.22
Číslo MDL: MFCD00009146
Číslo CAS: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9